Documenti fondamentali
V-081
Supelco
(+)-alpha-Tocopheryl-D6 acetate (Vitamin E-D6 acetate) solution
500 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H46D6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.78
Codice UNSPSC:
12352205
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
500 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C(OC(C)=O)=C1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Descrizione generale
This stable-labeled internal standard is suited for quantitation of tocopheryl acetate by LC/MS or GC/MS Vitamin E testing applications such as quality control testing of Vitamin E fortified foods, dietary supplements, or pharmaceuticals. Tocopheryl acetate is a synthetic form of Vitamin E used as a fortifying agent, dietary supplement for Vitamin E in food or additive in vaping liquids. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identified vitamin E acetate as very strong culprit of concern in the recent vaping related lung disease outbreak in the United States.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)