V-010
(±)-α-Tocopherol-D6 (Vitamin E-D6) solution
500 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
500 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
-97.99 °C
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C([2H])([2H])[2H])O)C([2H])([2H])[2H])C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
Descrizione generale
Snap-N-Shoot®
Applicazioni
The certified reference material (CRM) in solution can also be used as an internal standard as follows:
- High-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) based combined analysis of retinol, α‐tocopherol, 25‐hydroxyvitamin D2, and 25‐hydroxyvitamin in plasma samples of cardiovascular patients
- Simultaneous determination of 25-hydroxyvitamin-D2 (25-OHD2), 25-hydroxyvitamin-D3 (25-OHD3), and its 3-epimer (epi-25-OHD3), retinol, and α-tocopherol in human serum samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
- Development of two ultra and high-performance liquid chromatographic methods, one coupled with atmospheric pressure chemical ionization and tandem mass spectrometric detector (UHPLC-APCI-MS/MS) and the other one with diode array detector (HPLC-DAD) to estimate fat-soluble vitamins A, D3 and E in rice cereal-based baby food samples
- Multi-residue analysis of fat-soluble vitamins (FSVs)― retinol, 25(OH)D2, 25(OH)D3, epi-25(OH)D3. and α-tocopherol in plasma and amniotic fluid samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) following a single pre-treatment step
Caratteristiche e vantaggi
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)