Key Documents
T-154
Supelco
(-)-exo-THC-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27D3O2
Peso molecolare:
317.48
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This stable-isotope labeled internal reference standard is applicable for quantitative analysis of exo-THC in LC/MS or GC/MS testing methods such as urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Exo-THC is an impurity formed in the synthesis of delta9-THC.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)