S-010
Sildenafil solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1NC(C2=C(OCC)C=CC(S(=O)(N3CCN(C)CC3)=O)=C2)=NC4=C1N(C)N=C4CCC
InChI
1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)
BNRNXUUZRGQAQC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE5A(8654)
Descrizione generale
Applicazioni
- Effect of topical sildenafil on wound healing and oxidative stress in rats: This study investigates the application of sildenafil in a topical solution form to enhance wound healing and reduce oxidative stress in a rat model, providing insights into its potential therapeutic applications (Tunc and Ercan, 2024).
- The Physicochemical Compatibility of Sildenafil Injection with Parenteral Medications: Research assesses the compatibility of sildenafil solution when combined with various parenteral medications used in neonatal intensive care, suggesting its safe and effective integration for clinical use (De Silva et al., 2024).
- Changes in Pulmonary Vascular Resistance and Obstruction Score Following Acute Pulmonary Embolism: This study uses sildenafil in a model of acute pulmonary embolism in pigs to evaluate its effects on pulmonary vascular resistance and obstruction, highlighting its potential in managing this condition (Merit et al., 2024).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)