Documenti fondamentali
M-906
Supelco
17α-Methyltestosterone solution
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one solution, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one solution, Mesterone solution, Methyltestosterone solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
Beilstein:
2057425
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
17α-Methyltestosterone is an androgenic steroid used in the treatment of testosterone deficiency. 17a-Methyltestosterone is abused in sports as a performance-enhancing drug. This analytical reference standard is applicable for use in sports testing, endocrinology, urine drug testing, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniela Stange et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 75(1), 94-101 (2011-09-29)
Molluscs are raising attention as ecotoxicological test organisms due to their high diversity and ecological importance. The ovoviviparous prosobranch gastropod Potamopyrgus antipodarum (freshwater mudsnail) responds very sensitively to xenobiotics and has therefore been proposed as OECD standard test organism. Endocrine
Kande Amarasinghe et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(20), 5084-5088 (2012-05-03)
This paper describes the development of a fast method to screen and confirm methyltestosterone 17-O-glucuronide (MT-glu) in tilapia bile. The method consists of solid-phase extraction (SPE) followed by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry. The system used was an Agilent 6530 Q-TOF
Yu Shi et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 163(1), 43-50 (2012-05-15)
Androgens play a crucial role in sex differentiation, sexual maturation, and spermatogenesis in vertebrates. The action of androgens is mediated via androgen receptors (ARs). The present study reports the cloning of the cDNA sequence of the ar in the orange-spotted
Atul K Singh
General and comparative endocrinology, 181, 146-155 (2012-10-16)
Of the techniques available to mass-produce a sterile or monosex population, the hormonal induction of sex reversal is the most widely practiced. This paper presents the synthesis of works done on sex reversal using 17α methyltestosterone (17αMT), 17β estradiol, non-steroidal
C Gómez et al.
Steroids, 78(1), 44-52 (2012-11-07)
Methyltestosterone (MT) is one of the most frequently detected anabolic androgenic steroids in doping control analysis. MT misuse is commonly detected by the identification of its two main metabolites excreted as glucuronide conjugates, 17α-methyl-5α-androstan-3α,17β-diol and 17α-methyl-5β-androstan-3α,17β-diol. The detection of these
Articoli
Separation of Testosterone solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; 17α-Methyltestosterone solution, 1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material; 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; 6β-Hydroxytestosterone solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Protocolli
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M-906-1ML4061833990735