Documenti fondamentali
M-083
Supelco
Methylphenidate hydrochloride solution
(Racemic mixture), ampule of 1 mL, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H
JUMYIBMBTDDLNG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Methylphenidate is a psychostimulant prescribed for treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), tachycardia and narcolepsy. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology and forensic analysis. Methylphenidate is sold under trade names Concerta® and Ritalin®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Concerta is a registered trademark of ALZA Corporation
Ritalin is a registered trademark of Novartis Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Methylphenidate: trismus.
Prescrire international, 22(140), 185-185 (2013-08-21)
Methylphenidate vs atomoxetine: personalized medicine in attention- deficit/hyperactivity disorder.
Hartmut Heinrich et al.
JAMA psychiatry, 70(5), 545-545 (2013-05-03)
Liv Larsen Stray et al.
Behavioral and brain functions : BBF, 9, 18-18 (2013-05-07)
Most children who are diagnosed with attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) have moderate-to-severe motor problems using the Motor Function Neurological Assessment battery (MFNU). The MFNU focuses on specific muscle adjustment problems associated with ADHD, especially motor inhibition problems and high muscle
Evert J Semeijn et al.
Journal of the American Geriatrics Society, 61(6), 882-887 (2013-05-29)
To increase insight into the effect of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on health in general in older adults. Two-phase sampling side-study. Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Two hundred twenty-three randomly selected LASA respondents. Information was collected during home visits on physical
Methylphenidate in the management of cancer-related fatigue.
Patrick C Stone
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(19), 2372-2373 (2013-05-22)
Articoli
As a major metabolite of methylphenidate (1, Ritalin), ±-threo-Ritalinic acid (2) is of clinical relevance.