Documenti fondamentali
M-012
Supelco
(±)-MDA solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C)CC1=CC=C(OCO2)C2=C1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3
NGBBVGZWCFBOGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A certified solution standard suitable to use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. MDA, or 3,4-methylenedioxyamphetamine, is an illicit recreational drug of the amphetamine and phenethylamine classes. Also known as tenamphetamine, MDA is abused for its psychedelic and hallucinogenic effects, similar to those of MDMA (Ecstasy).
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sebastian Rojek et al.
Forensic science international, 222(1-3), e1-e6 (2012-06-01)
The easily available "legal highs", which are products containing psychoactive substances, such as cathinones, piperazines and synthetic cannabinoids, are abused by adolescents in Poland and in the world as alternatives to classic drugs, such as amphetamines or marijuana. The majority
Juan Bin et al.
Metabolic brain disease, 27(4), 495-505 (2012-07-31)
The calcium sensitizers levosimendan and piperphentonamine hydrochloride (PPTA) are used as cardiovascular drugs for treatment of heart failure. Given that levosimendan has been reported to exhibit a neuroprotective profile in a model of traumatic brain injury, it was interesting to
Aixin Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 908, 87-93 (2012-11-06)
Piperphentonamine hydrochloride (PPTA) is a new calcium sensitizer. A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) method for determination of piperphentonamine and its metabolites M1 and M6 was developed for the first time and applied to a pharmacokinetics study. Protein precipitation was
Cédric M Hysek et al.
PloS one, 7(5), e36476-e36476 (2012-05-11)
This study assessed the effects of the serotonin (5-HT) and norepinephrine (NE) transporter inhibitor duloxetine on the effects of 3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA, ecstasy) in vitro and in 16 healthy subjects. The clinical study used a double-blind, randomized, placebo-controlled, four-session, crossover design.
M Coppola et al.
Toxicology letters, 218(1), 24-29 (2013-01-26)
In 2010, an internet snapshot of EMCDDA anticipated the presence of 5-iodo-2-aminoindan (5-IAI) within the recreational drug market. In 2011, this compound, a psychoactive derivative of 2-aminoindane, was identified in recreational products sold in the United Kingdom. 5-IAI is a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M-012-1ML4061833976104