Documenti fondamentali
I-015
Supelco
Itraconazole solution
2.0 mg/mL (Methanol with 1% 1M HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H38Cl2N8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
705.63
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
2.0 mg/mL (Methanol with 1% 1M HCl)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@@]3(O[C@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)[n]7[c]([n](nc7)C(CC)C)=O)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Descrizione generale
Itraconazole is an antifungal drug prescribed for oral or intravenous treatment of fungal infections. The drug is sold under trade names such as Sporanoxor Onmel®. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for clinical and diagnostic testing or therapeutic drug monitoring of itraconazole in patient blood, serum, or plasma samples by LC-MS/MS or HPLC.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Onmel is a registered trademark of Merz Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Voriconazole solution 2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-032
Voriconazole solution
Voriconazole Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
Supelco
PHR1892
Voriconazole
Methylamine-d5 99 atom % D
Sigma-Aldrich
589888
Methylamine-d5
Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicin
Takashi Ishiguro et al.
Nihon Kokyuki Gakkai zasshi = the journal of the Japanese Respiratory Society, 47(4), 296-303 (2009-05-22)
We report the case of a 75-year-old woman with mucoid impaction of the bronchi (MIB) due to Schizophyllum commune who improved with itraconazole (ITCZ) administration and relapsed after discontinuation of the drug. She improved again after readministration of ITCZ, and
Ming Yao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(7), 677-691 (2009-03-25)
Itraconazole represents an important therapeutic option for the treatment of fungal infections. Itraconazole undergoes rapid metabolism to form hydroxyitraconazole, which also contributes to the anti-fungal activity exhibited by the parent compound. Since both itraconazole and hydroxyitraconazole are effective inhibitors of
Johan Maertens et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 56 Suppl 1, i33-i38 (2005-08-27)
The incidence of systemic fungal infections has risen sharply in the last two decades, reflecting a rise in the number of patients who are predisposed to these diseases because they are immunosuppressed or immunocompromised. The growing use of intensive chemotherapy
Jodi Lestner et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 9(7), 911-926 (2013-05-07)
Fungal infections are a major source of global morbidity and mortality. Itraconazole is a triazole antifungal agent that is widely used for the prevention and treatment of fungal infection. While newer antifungal agents are now available, itraconazole is an orally
Izumi Kikuchi et al.
European journal of dermatology : EJD, 16(1), 42-47 (2006-01-27)
Potassium iodide, itraconazole (ITCZ), and terbinafine are widely known as oral antifungal agents for the treatment of sporotrichosis. Although potassium iodide has been used as the antifungal agent of first choice in Japan due to its high efficacy, its use