E-056
Ethanol-20 (10 ampules/kit)
20 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 10 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
20 mg/dL in H2O
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E-056-10X1.2ML | 4061833592601 |