Documenti fondamentali
D-007
Supelco
Desmethyldoxepin solution
cis/trans, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC/C=C1C2=C(C=CC=C2)COC3=C/1C=CC=C3
InChI
1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10-
HVKCEFHNSNZIHO-YBEGLDIGSA-N
Descrizione generale
Desmethyldoxpein is the primary urinary metabolite of doxepin, a tricyclic antidepressant used for the treatment of sleep maintenance and sold under trade names such as Silenor® and Aponal. This analytical reference standard is suited for use in LC/MS or GC/MS methods for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis applications.
Applicazioni
Desmethyldoxepin solution may be used as an internal standard in the high performance liquid chromatographic (HPLC) determination of bupivacaine in samples of human serum.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Silenor is a registered trademark of Somaxon Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
High-performance liquid chromatographic determination of bupivacaine in human serum
Lindberg.P.L.R
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 309, 369-374 (1984)
Robert Schomburg et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 118(4), 641-645 (2011-02-26)
Doxepin--like other antidepressant drugs (ADs)--shows a variable antidepressant effect in clinical practice. The cause for this variability is as yet unclear; however, pharmacokinetic factors such as the variable permeability of doxepin into the cerebrospinal fluid (CSF), may contribute to the
K K Midha et al.
European journal of clinical pharmacology, 42(5), 539-544 (1992-01-01)
Commercial preparations of the tricyclic anti-depressant doxepin contain 15% of the more active cis-doxepin and 85% of the trans-isomer. The single dose pharmacokinetics of doxepin and its major metabolite N-desmethyldoxepin were examined in 30 healthy young men. Results for total
Heinz-Werner Hagedorn et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 29(1-2), 317-323 (2002-06-14)
Due to its tranquilizing properties, the tricyclic antidepressant doxepin may be misused as a doping agent in competition horses. Therefore, efficient analytical procedures are required to detect this drug in samples submitted for doping control. To screen for parent doxepin
M Meyer-Barner et al.
European journal of clinical pharmacology, 58(4), 253-257 (2002-07-24)
Little information on the population pharmacokinetics of the tricyclic antidepressant doxepine and its pharmacologically active metabolite desmethyldoxepine is available. However, a more individualised drug therapy may be feasible if the influence of various patient characteristics on plasma concentration was known.