C-114
Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H/i1D3;
VXEAYBOGHINOKW-NIIDSAIPSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup