Documenti fondamentali
A-060
Supelco
Amiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30ClI2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
681.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNH2(3757)
Descrizione generale
Amiodarone, marketed as Pacerone®, Cordarone®, Aratac, and Atlansil, is an antiarrhythmic agent monitored by clinical labs using HPLC or LCMS to ensure patients remain within the drugs therapeutic range.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cordarone is a registered trademark of Sanofi S.A.
Pacerone is a registered trademark of Upsher-Smith Laboratories, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Melissa K Passarelli et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6696-6702 (2015-05-30)
Detecting metabolites and parent compound within a cell type is now a priority for pharmaceutical development. In this context, three-dimensional secondary ion mass spectrometry (SIMS) imaging was used to investigate the cellular uptake of the antiarrhythmic agent amiodarone, a phospholipidosis-inducing
Articoli
For efficient therapeutic drug monitoring, it is important for clinicians to have access to fast and robust analytical methods for accurate assessment of drug efficacy. Industrial trends toward highly specific LC/MS applications over traditional immunoassay have resulted in the need for high-speed chromatographic assays along with simplified sample preparation methods.
The benefit of HILIC over traditional reversed-phase chromatography is two-fold for both sample introduction and analyte detection. First, the high acetonitrile concentration of HILIC mobile phases allows for direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange. Second, the high acetonitrile content provides increased analyte response in positive ESI MS detection.
Protocolli
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML4003-25MG4065272154734
SML4003-5MG4065272154741
A-060-1ML4061833326183
44613-100ML4061832284507