Documenti fondamentali
LM4000
Avanti
19:0 Cholesterol ester
Avanti Research - A Croda Brand LM4000, (methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Sinonimo/i:
cholest-5-en-3β-yl nonadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H82O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
667.14
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
(methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM4000-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM4000
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Descrizione generale
19:0 Cholesterol ester is the central core of lipoprotein particles. CE formation is catalyzed by the enzyme lecithin cholesterol acyl transferase (LCAT).
Applicazioni
19:0 Cholesterol ester has been used as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extract concentrations.
Azioni biochim/fisiol
CE hydrolysis mediates reverse cholesterol transport in macrophage foam cells.
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM4000-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Mammalian acyl-CoA:cholesterol acyltransferases
Buhman KF, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1529(1), 142-154 (2000)
The critical role of neutral cholesterol ester hydrolase 1 in cholesterol removal from human macrophages.
Igarashi M, et al.
Circulation Research, 107(11), 1387-1395 (2010)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)