900408P
Avanti
pacFA-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 900408P, powder
Sinonimo/i:
1-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x10 mg (900408P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (900408P-1mg))
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (900408P-5mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900408P
Tipo di lipide
click reagents
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)=O
InChI
MZZDOXWHMLEPLR-FZMBPTIQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900408P-1MG | 4061835188673 |
900408P-10MG | 4065269119067 |
900408P-5MG | 4061835188680 |