900407P
Avanti
16:0-pacFA PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x10 mg (900407P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (900407P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P
Tipo di lipide
click reagents
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H72N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-37(43)47-34-36(35-49-51(45,46)48-33-32-42(3,4)5)50-38(44)29-25-22-19-20-23-27-31-39(40-41-39)30-26-9-7-2/h2,36H,6,8-35H2,1,3-5H3/t36-/m1/s1
XBLDRLHMTZEHJM-PSXMRANNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900407P-10MG | 4065269119050 |
900407P-1MG | 4061835188666 |