890860C
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860C
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890860C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890860C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860C
Concentrazione
10 mg/mL (890860C-25mg)
25 mg/mL (890860C-200mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- preparation of cationic liposomes
- reconstitution of bacteriorhodopsin (BR) and proteorhodopsin (PR) into liposomes
- composing lipid–styrene maleic acid (SMA) complexes
- liposome preparation by double emulsion method
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)