Documenti fondamentali
880348P
Avanti
Trifunctional fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-diethylaminocoumarinyl photoclick fatty acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H39N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
493.64
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880348P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3