890000P
Avanti
MVL5
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P, powder
Sinonimo/i:
N1-[2-((1S)-1-[(3-aminopropyl)amino]-4-[di(3-amino-propyl)amino]butylcarboxamido)ethyl]-3,4-di[oleyloxy]-benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (890000P-1mg)
package of 1 × 5 mg (890000P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC1=C(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)C=C(C(NCCNC(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[N+](CCC[NH3+])([H])CCC[NH3+])=O)=O)C=C1.[5Cl-]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890000P-5MG)
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)