850310P
Avanti
DOBAQ
Avanti Research™ - A Croda Brand 850310P, powder
Sinonimo/i:
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850310P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850310P
Tipo di lipide
cationic lipids
headgroup modified lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C49H83NO6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-47(51)55-43-46(42-50(3,4)41-44-37-39-45(40-38-44)49(53)54)56-48(52)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,37-40,46H,5-18,23-36,41-43H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
NYZTVPYNKWYMIW-WRBBJXAJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)