Documenti fondamentali
878122P
Avanti
C16-20:3 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878122P, powder
Sinonimo/i:
1-O-hexadecyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H84NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
770.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (878122P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 878122P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H84NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-/t43-/m1/s1
VYKSGWCIVDQIQR-MEAIPJDCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Phophotidylcholine (PC) is a major phospholipid present abundantly in eukaryotic membranes. It is originated from the Kennedy (CDP‐choline) pathway.
Azioni biochim/fisiol
Phophotidylcholine (PC) is involved in maintaining the integrity of membranes. Increase in levels of PC is associated with increase in cell growth. It is necessary for the myelination of nerve cells and production of very low density lipoprotein (VLDL) from hepatocytes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878122P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
From yeast to humans-roles of the Kennedy pathway for phosphatidylcholine synthesis
McMaster C R
Febs Letters, 592(8), 1256-1272 (2018)