Documenti fondamentali
870859P
Avanti
C2:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Acetyl L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18ClNO4
Peso molecolare:
239.70
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (870859P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870859P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)