Documenti fondamentali
870737P
Avanti
17:1 (n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870737P, powder
Sinonimo/i:
(10Z-heptadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H75N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1069.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870737P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870737P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C38H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(47)66-22-21-40-28(46)19-20-41-36(50)33(49)38(2,3)24-59-65(56,57)62-64(54,55)58-23-27-32(61-63(51,52)53)31(48)37(60-27)45-26-44-30-34(39)42-25-43-35(30)45;;;/h9-10,25-27,31-33,37,48-49H,4-
BPSPKZUCXDOGAM-AFILSATBSA-N
Descrizione generale
17:1 (n7) Coenzyme A, also referred as (10Z-heptadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of heptadecenoic acid.
Applicazioni
17:1 (n7) Coenzyme A has been used as an internal standard in liquid chromatography/tandem mass spectrometry for lipidomics analysis of long-chain fatty acyl-coenzyme As.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870737P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)