870714P
Avanti
14:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870714P, powder
Sinonimo/i:
myristoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870714P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870714P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C35H62N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-26(44)63-19-18-37-25(43)16-17-38-33(47)30(46)35(2,3)21-56-62(53,54)59-61(51,52)55-20-24-29(58-60(48,49)50)28(45)34(57-24)42-23-41-27-31(36)39-22-40-32(27)42;;;/h22-24,28-30,34,45-46H,4-21H2,1-3H3,(H,37,43)(H,38,47)(H,51,52)(H,53,54)(H2,36,39,40)(H2,48,49,50);3*1H3/t24-,28?,29+,30+,34-;;;/m1.../s1
DSAPDQDCGNIALG-YNLIGXKZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto