Documenti fondamentali
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
oil
Confezionamento
package of 1 × 5 g
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC)C(=O)CCCCCCC
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)