Documenti fondamentali
860960P
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H48N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.77
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 250 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
InChI
1S/C34H48N4O6/c1-4-7-15-20-34(36-37-34)21-16-13-11-9-8-10-12-14-17-30(40)29(24-39)35-33(42)43-25-26-22-32(41)44-31-23-27(18-19-28(26)31)38(5-2)6-3/h1,14,17-19,22-23,29-30,39-40H,5-13,15-16,20-21,24-25H2,2-3H3,(H,35,42)/b17-14+/t29-,30+/m0/s1
XGEVBRHIOWYXNV-LCPLFNQWSA-N
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-250UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)