Key Documents
860691P
Avanti
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860691P, powder
Sinonimo/i:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H79NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
646.08
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860691P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860691P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
Descrizione generale
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z)) or N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base), is a synthetic ceramide derived from sphingosine with nervonic acid.
Azioni biochim/fisiol
C24:1 Ceramide in a stable isotope form is suitable for a newly described validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry methodology for their clinical-scaled measurement.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860691P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available