Documenti fondamentali
860668P
Avanti
4E,11Z-Sphingadiene
Avanti Research - A Croda Brand 860668P, powder
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E,11Z)-2-aminooctadec-4,11-diene-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860668P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860668P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCC/C=C\CCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h7-8,14-15,17-18,20-21H,2-6,9-13,16,19H2,1H3/b8-7-,15-14+/t17-,18+/m0/s1
Categorie correlate
Descrizione generale
4E,11Z-Sphingadiene is a unique sphingoid base containing trans double bond at C4 and cis double bond at C11 positions along the sphingoid base alkyl chain. Sphingadienes are found in insects, marine organisms, legumes including soybeans and soy products.
Applicazioni
4E,11Z-Sphingadiene has been used as a standard in 193 nm ultraviolet photodissociation (UVPD)-ultra high resolution tandem mass spectrometry for its detailed structural characterization.
Azioni biochim/fisiol
Sphingadienes are growth-inhibitory sphingoid bases, involved in apoptosis and cell signaling. It inhibits Akt/Wnt signaling that might contribute to their chemopreventive properties in colon cancer.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860668P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Occurrence, structure elucidation, biosynthesis, functions and synthesis of sphingadienes
U Abeytunga T
Mini-Reviews in Organic Chemistry, 12(3), 282-292 (2015)