Documenti fondamentali
860650P
Avanti
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860650P, powder
Sinonimo/i:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H79NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
634.07
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860650P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860650P
Tipo di lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-40,43-44H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b18-17-,36-34+/t39-,40+/m0/s1
YTXGSYSKVFVWFG-AHTJCSRDSA-N
Descrizione generale
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z)) is a synthetic ceramide derived from a C17 sphingosine with nervonic acid (a monounsaturated analog of lignoceric acid (24:0)).
Applicazioni
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z)) has been used as an internal standard to measure ceramide content in the tissue samples by mass spectrometery.
Azioni biochim/fisiol
Ceramides play an important role in cell signaling, cell differentiation, proliferation and apoptosis.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860650P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)