Key Documents
860522P
Avanti
C16 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860522P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H73N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
636.93
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860522P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3