860510P
Avanti
C10 Ceramide (d18:1/10:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P, powder
Sinonimo/i:
N-decanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860510P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H55NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-27(31)26(25-30)29-28(32)24-22-20-17-10-8-6-4-2/h21,23,26-27,30-31H,3-20,22,24-25H2,1-2H3,(H,29,32)/b23-21+/t26-,27+/m0/s1
FDWVAQFAMZLCAX-NBNLIBPQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard in galactocerebrosidase (GALC) assay
- to study its role on the physical properties of edible organogels and on their ability to induce cell death of various cancer cell lines
- to study its mixing behavior with other ceramides having the same sphingosine base but varying N-linked acyl chain length
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)