860479P
Avanti
Adamantanyl Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860479P, powder
Sinonimo/i:
N-(1-Adamantaneacetyl)-galactosylceramide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860479P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860479P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](NC(CC12C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H](C1)C3)=O)([H])CO[C@H](O4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4CO
Azioni biochim/fisiol
WGK 3