Documenti fondamentali
860361P
Avanti
18:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860361P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H84NO8PD4
Numero CAS:
Peso molecolare:
794.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860361P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860361P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
NRJAVPSFFCBXDT-HFCWBTDDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
18:0 PC-d4 is a deuterated phosphocholine (PC) in which four protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Applicazioni
18:0 PC-d4 has been used as a deuterated phospholipid (PL) standard for the quantification of lipid from urine samples using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860361P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Biomarkers to monitor drug-induced phospholipidosis
Baronas ET, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 218(1), 72-78 (2007)