Documenti fondamentali
860358P
Avanti
16:0 PC-d75
Avanti Research - A Croda Brand 860358P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H5NO8PD75
Numero CAS:
Peso molecolare:
809.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860358P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860358P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860358P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2
KILNVBDSWZSGLL-FFEHLJSNSA-N
Descrizione generale
16:0 PC-d75 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 75 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Applicazioni
16:0 PC-d75 has been used as an internal standard in lipid extraction for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860358P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860358P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
PTPsigma inhibitors promote hematopoietic stem cell regeneration
Zhang Y, et al.
Nature Communications, 10(1), 1-15 (2019)