Documenti fondamentali
860121W
Avanti
C18:0-d7 GM2 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Sinonimo/i:
C18:0-d7 GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C67H114D7N3O26
Numero CAS:
Peso molecolare:
1391.73
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (860121W-100UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Categorie correlate
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860121W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)