Documenti fondamentali
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
C17:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C72H132N4O31
Numero CAS:
Peso molecolare:
1549.83
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)