Documenti fondamentali
857410P
Avanti
IG7
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.65
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857410P-5mg)
pkg of 1 × 5 mg (857410P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
RAXJRRQLMVPSON-NLFFAJNJSA-N
Descrizione generale
IG7 is a ceramide analog.
Azioni biochim/fisiol
IG7 is potent in enhancing Fas ligand (FasL) induced apoptosis in colon carcinoma cells SW480 and RKO. IG7 enhances FasL mediated phosphorylation of p38 and janus kinase (JNK). IG7 enhances nuclear factor-kappa B (NF-κB) activation by FasL. IG7 exhibits low toxicity.
Confezionamento
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857410P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857410P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe GL, et al.
Scientific Reports, 6, 30816-30816 (2016)