857395P
Avanti
GT-11
N-[(1R,2S)-2-hydroxy-1-hydroxymethyl-2-(2-tridecyl-1-cyclopropenyl)ethyl]octanamide, powder
Sinonimo/i:
C8-CPPC, C8-cyclopropenylceramide, GT-11 dihydroceramide desaturase inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857395P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857395P
Tipo di lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(C1)[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCC)=O)CO