251400
D609, Potassium Salt
Selective inhibitor of phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipase C (Ki = 5-10 µM).
Sinonimo/i:
D609, Potassium Salt, Tricyclodecan-9-yl-xanthogenate, K
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K].SC(=S)OC1C2C3C(C(C2)C1)CCC3
InChI
1S/C11H16OS2.K/c13-11(14)12-10-5-6-4-9(10)8-3-1-2-7(6)8;/h6-10H,1-5H2,(H,13,14);
YFUFHKMDCZBHMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
pc-specificphopholipase c
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Lozanski, G., et al. 1997. Biochem. J.328, 271.
Maragoudakis, M.E., et al. 1993. Kidney Int. 43, 147.
Doppler, C., et al. 1992. AIDS Res. Human Retroviruses8, 245.
Schutze, S., et al. 1992. Cell71, 765.
Sauer, G., et al. 1990. Cancer Lett.53, 97.
Muller-Decker, K. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.162, 198.
Amtmann, E., et al. 1987. Biochem. Pharmacol.36, 1545.
Sauer, G., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 3263.
WGK 3