857235P
Avanti
(2S)-OMPT
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2S)-1-(9Z-octadecenoyl)-2-O-methyl-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt), 1-oleoyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (857235P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (857235P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[NH4+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=S)OC
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)