Key Documents
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H50NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.63
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3