855275P
Avanti
08:0 Lyso PC
1-octanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-octanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(8:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (855275P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855275P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC)=O