Documenti fondamentali
850446C
Avanti
14:0-18:0 PC
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-tetradecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MSPC; PC(14:0/18:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
734.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850446C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850446C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850446C
Concentrazione
10 mg/mL (850446C-25mg)
25 mg/mL (850446C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
TYAQXZHDAGZOEO-KXQOOQHDSA-N
Descrizione generale
Phosphatidylcholine (PC) is one of the most important constituent of colon′s mucosal layer. 14:0-18:0 PC (1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is an asymmetrical lipid.
Applicazioni
14:0-18:0 PC (1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in lipid bilayers to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)
  • as an asymmetrical lipid in liposomes to study the impact of bilayer area and lipid geometry on the design of liposomes as liposomal solubilizing agents
  • to prepare a low temperature-sensitive liposome encapsulating thrombolytics to assess thrombolytic activity following hyperthermia
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylcholine (PC) can form a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant to inhibit the penetrance of bacteria.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850446C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850446C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joshua Owen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 319, 222-233 (2020-01-01)
The purpose of this exploratory study was to investigate the combination of a radiopharmaceutical, nanoparticles and ultrasound (US) enhanced delivery to develop a clinically viable therapeutic strategy for tumours overexpressing the epidermal growth factor receptor (EGFR). Molecularly targeted radionuclides have
Van Du Nguyen et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(9), 10130-10141 (2020-02-12)
Although great efforts have been undertaken to develop a nanoparticle-based drug delivery system (DDS) for the treatment of solid tumors, the therapeutic outcomes are still limited. Immune cells, which possess an intrinsic ability to phagocytose nanoparticles and are recruited by
Bohdana Térová et al.
Biochimica et biophysica acta, 1667(2), 182-189 (2004-12-08)
In this study we have used differential scanning calorimetry (DSC) to study the miscibility of different saturated phosphatidylcholines (PCs) with D-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM). Information about the miscibility was obtained by observing the thermotropic phase behavior of binary mixtures of saturated PCs
Li-Juan Zhao et al.
Journal of ethnopharmacology, 260, 112943-112943 (2020-05-19)
Arenobufagin (ArBu) is an important anti-tumor ingredient of Chan'su which has long been used as traditional Chinese medicine in clinic for tumor therapy in China. The purpose of our study is to investigate the lipid homeostasis regulation effects of ArBu
Simon Becher et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11486-11494 (2018-09-11)
Phosphatidylcholines are the major phospholipid component of most eukaryotic cell membranes. Phosphatidylcholines have been shown to actively participate in regulatory and metabolic processes. Dysfunctional metabolic processes have been linked to human disease and can result in altered phosphatidylcholine structural features