Documenti fondamentali
840485P
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H74O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840485P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840485P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-(1′-rac-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
Applicazioni
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) might be used in saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) formation to study the lipid specificity of saposins.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840485P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)