810509P
Avanti
18:1 Dabsyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810509P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dabsyl) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (810509P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810509P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)