810285P
Avanti
TopFluor™ Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810285P, powder
Sinonimo/i:
1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810285P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810285P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol