Key Documents
810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50N5O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
659.71
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
Concentrazione
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:1 NBD Lyso PE is a fluorescent analog used as a phospholipid marker.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810127C-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Mitochondria: One of the origins for autophagosomal membranes?
Luo S, et al.
Mitochondrion, 9(4), 227-231 (2009)