810282C
Avanti
TopFluor™ PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810282C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810282C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282C
Concentrazione
1 mg/mL (810282C-1mg)
1 mg/mL (810282C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3