Documenti fondamentali
810151P
Avanti
14:0-06:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810151P, powder
Sinonimo/i:
1-myristoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H52N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
701.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810151P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810151P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) is a fluorescently labeled lipid localized at the membrane interface. The molecule contains fluorescent NBD label attached to the headgroup of phosphatidylethanolamine. Phosphoethanolamine is the second most abundant, metabolically related aminophospholipid, mostly enriched in brain.
Azioni biochim/fisiol
Phosphoethanolamine of cardiac myocytes minimizes the cell damage after ischemia. N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) aids is monitoring the Red edge excitation shift (REES) effects with the unique motional and dielectric properties it possesses.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810151P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Application of NBD-labeled lipids in membrane and cell biology
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)