810106C
Avanti
NBD AA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
Sinonimo/i:
20-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] arachidonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810106C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
Concentrazione
1 mg/mL (810106C-1mg)
Tipo di lipide
fluorescent lipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)