Documenti fondamentali
780201C
Avanti
18:1 PE MCC
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H90N2NaO11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
985.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (780201C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 780201C
Concentrazione
10 mg/mL (780201C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:1 PE MCC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide]) lipid comprising of phosphoethanolamine linked to two oleic acid via its phosphate group and to a maleimide group via its amino group. It is a maleimide-functionalized thiol-reactive lipid.
Applicazioni
18:1 PE MCC 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] has been used:
  • in liposome preparation for cysteine coupling studies
  • in nanodisc impregnation for ras sarcoma protein (K-RAS4B) tethering
  • in liposome preparation for single molecule imaging
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (780201C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liposome-based assays to study membrane-associated protein networks
Methods in Enzymology, 534, 223-243 (2014)
Walter Huynh et al.
The Journal of cell biology, 216(10), 3051-3060 (2017-09-09)
Bicaudal D2 (BICD2) joins dynein with dynactin into a ternary complex (termed DDB) capable of processive movement. Point mutations in the BICD2 gene have been identified in patients with a dominant form of spinal muscular atrophy, but how these mutations
Zhenhao Fang et al.
Cell chemical biology, 25(11), 1327-1336 (2018-08-21)
KRAS is frequently mutated in several of the most lethal types of cancer; however, the KRAS protein has proven a challenging drug target. K-RAS4B must be localized to the plasma membrane by prenylation to activate oncogenic signaling, thus we endeavored